Få mere at vide
Tembotrione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328011
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328011 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328011 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17219000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tembotrione
CAS 335104-84-2
Analyt- eller komponentnavne Tembotrione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 Cl F3 O6 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F
IUPAC navn 2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(2,2,2-trifluoroethoxymethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 440.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 440.0308 g/mol