Få mere at vide
Temafloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Temafloxacin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F3N3O3/c1-11-9-26(5-4-25-11)19-8-18-13(7-16(19)24)20(28)14(21(29)30)10-27(18)17-3-2-12(22)6-15(17)23/h2-3,6-8,10-11,25H,4-5,9H2,1H3,(H,29,30) |
| Formel vægt | 417.13 |