Få mere at vide
Teludipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teludipine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38N2O6/c1-9-34-26(32)23-18(3)29-21(17-30(7)8)25(27(33)35-10-2)24(23)20-14-12-11-13-19(20)15-16-22(31)36-28(4,5)6/h11-16,24,29H,9-10,17H2,1-8H3/b16-15+ |
| Formel vægt | 498.273 |