Få mere at vide
Telratolimod, MedChemExpress
Beskrivelse
Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telratolimod |
| CAS | 1359993-59-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H59N5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | MEDI9197 3M-052 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (105.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3OCCCCNC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 593.89 |
| Vis mere |