Få mere at vide
Telotristat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telotristat |
| CAS | 1033805-28-5 |
| Molekylær formel | C25 H22 Cl F3 N6 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Telotristat','L-Phenylalanine','4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-','4-[2-Amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-L-phenylalanine, |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22ClF3N6O3/c1-13-8-9-35(34-13)20-11-16(26)6-7-17(20)22(25(27,28)29)38-21-12-19(32-24(31)33-21)15-4-2-14(3-5-15)10-18(30)23(36)37/h2-9,11-12,18,22H,10,30H2,1H3,(H,36,37)(H2,31,32,33)/t18-,22+/m0/s1 |
| SMIL | Cc1ccn(n1)c2cc(Cl)ccc2[C@@H](Oc3cc(nc(N)n3)c4ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc4)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methylpyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluorethoxy]pyrimidin-4-yl]phenyl]propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 546.929 |
| Formel vægt | 546.139 |