Få mere at vide
Telocinobufagin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499158
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499158 10 mg
16401578 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0885
MedChemExpress Telocinobufagin is one of anti-hepatoma constituent in Venenum Bufonis.
Telocinobufagin is one of anti-hepatoma constituent in Venenum Bufonis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Telocinobufagin
CAS 472-26-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H34O5
Mængde 10 mg
Synonym Telobufotoxin Telocinobufogenin
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (124.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@]([C@@]1(CC2)C)(CC[C@@H]1C(C=C3)=COC3=O)[C@@](CC[C@@]45O)([H])[C@@]2([H])[C@]4(CC[C@H](O)C5)C
Molekylvægt (g/mol) 402.52
Formel vægt 402.52
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid