Få mere at vide
Telmisartan tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telmisartan tert-Butyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H38N4O2/c1-7-12-33-39-34-24(2)21-27(35-38-30-15-10-11-16-31(30)40(35)6)22-32(34)41(33)23-25-17-19-26(20-18-25)28-13-8-9-14-29(28)36(42)43-37(3,4)5/h8-11,13-22H,7,12,23H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 570.2995 |
| Procent renhed | >95% |