missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Telmisartan EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivelse
Telmisartan EP Impurity E, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid |
| CAS | 884330-12-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H24 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Estradiol 3-Valerate, Telmisartan Imp. E (EP), 1-[(2'-Carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid, 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-, Telmisartan Imp E (EP), Telmisartan Impurity E |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.49 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?