missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Telmisartan-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telmisartan-d7 |
| CAS | 1794754-60-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C33 H23 D7 N4 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4'-[[4'-Methyl-1-(methyl-d3)-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl]methyl][1,1'-biphenyl-2',3',5',6'-d4]-2-carboxylic acid, 2-[2,3,5,6-Tetradeuterio-4-[[4-methyl-2-propyl-6-[1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]benzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid, Telmisartan-d7, Telmisartan-D7 (benzyl-2,3,5,6-D4,N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)/i3D3,14D,15D,16D,17D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCC)nc3c(C)cc(cc23)c4nc5ccccc5n4C([2H])([2H])[2H])c6ccccc6C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[[4-methyl-2-propyl-6-[1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]benzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 521.663 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?