Få mere at vide
Telmisartan-D3, TRC
Artikelnummer. 30428212
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30428212 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0170021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Telmisartan-d3
CAS 1189889-44-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C33 2H3 H27 N4 O2
Mængde 1 mg
Synonym 2-[4-[[4-Methyl-2-propyl-6-[1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]benzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid, Telmisartan-d3
InChI formel InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)/i3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])n1c(nc2ccccc12)c3cc(C)c4nc(CCC)n(Cc5ccc(cc5)c6ccccc6C(=O)O)c4c3
IUPAC navn 2-[4-[[4-methyl-2-propyl-6-[1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]benzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 517.64
Formel vægt 517.2557
Procent renhed >95