Få mere at vide
Telmisartan Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telmisartan Amide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H31N5O/c1-4-9-30-36-31-21(2)18-24(33-35-27-12-7-8-13-28(27)37(33)3)19-29(31)38(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)32(34)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H2,34,39) |
| Formel vægt | 513.2529 |
| Procent renhed | >95% |