Få mere at vide
Telmisartan Acyl-Beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30134048
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134048 2.5 mg 2.5mg
30010870 5 mg -
30010032 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0170102.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 250780-40-6
Molekylær formel C39 H38 N4 O8
Molekylvægt (g/mol) 690.74
Synonym Telmisartan Acyl-B-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoyl]oxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)c6nc7ccccc7n6C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Telmisartan Acyl-beta-D-glucuronide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C39H38N4O8/c1-4-9-30-41-31-21(2)18-24(36-40-27-12-7-8-13-28(27)42(36)3)19-29(31)43(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)38(49)51-39-34(46)32(44)33(45)35(50-39)37(47)48/h5-8,10-19,32-35,39,44-46H,4,9,20H2,1-3H3,(H,47,48)/t32-,33-,34+,35-,39-/m0/s1
Formel vægt 690.269