Få mere at vide
Tellurhagl, 2-5 mm (0,08-0,20 tommer) dia, 99,9999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408180
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11339867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042213.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-80-9
Molekylær formel Te
Molekylvægt (g/mol) 127.60
MDL nummer MFCD00134062
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC navn tellur
SMIL [Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium
Farve Sølv-Hvid
Fysisk form Shot
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis)
Lugt Odorless
Udseende Silvery-white shot