Få mere at vide
Tellurklump, typisk 12 mm (0,47 in.), 99,9999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396847
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396847 250 g 250g
11306857 10 g 10g
11316857 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010758.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-80-9
Molekylær formel Te
Molekylvægt (g/mol) 127.60
MDL nummer MFCD00134062
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC navn tellur
SMIL [Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium lump
Navn note Typisk 12 mm (0,47 tommer)
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Form Lump
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9999%