Få mere at vide
Tellurklump, typisk 12 mm (0,47 in.), 99,9999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306857
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11306857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010758.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-80-9
Molekylær formel Te
Molekylvægt (g/mol) 127.60
MDL nummer MFCD00134062
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC navn tellurium
SMIL [Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium lump
Navn note Typically 12mm (0.47 in.)
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Form Lump
Assay Procent Noter (metals basis)
Procent renhed 99.9999%