Få mere at vide
Tellurklump, 99,999+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365818
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365818 500 g 500g
11345818 25 g 25g
11355818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11365818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010362.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-80-9
Molekylær formel Te
Molekylvægt (g/mol) 127.60
MDL nummer MFCD00134062
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC navn tellur
SMIL [Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium lump
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Form Lump
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.999%