Få mere at vide
Tellurium(IV) oxide, tech.
Beskrivelse
Det bruges som et akusto-optisk materiale og en betinget glasdanner. Glassene af telluroxid har høje brydningsindekser. På grund af transmissionen til den midt-infrarøde del af det elektromagnetiske spektrum er telluroxid af teknologisk interesse for optiske bølgeledere. Det bruges også i optisk fiberforstærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium(IV) Oxide |
| Smeltepunkt | 733°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water. Soluble in NaOH solutions and HCl |
| IUPAC navn | tellurdioxid |
| Formel vægt | 159.6 |
| Grad | Teknisk |
| Tæthed | 5.8 |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.