Det bruges som et akusto-optisk materiale og en betinget glasdanner. Glassene af telluroxid har høje brydningsindekser. På grund af transmissionen til den midt-infrarøde del af det elektromagnetiske spektrum er telluroxid af teknologisk interesse for optiske bølgeledere. Det bruges også i optisk fiberforstærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.