Få mere at vide
Tellurium(IV)oxid, Puratronic, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges også i enheder, der kan konvertere lys til lyd (akusto-optisk materiale). Briller lavet af telluroxid har høje brydningsindekser og transmitterer ind i midten af IR-området. Det bruges til at lave glas med specielle egenskaber. Det er nyttigt i optiske bølgeledere og optisk fiberforstærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium(IV) Oxide |
| Smeltepunkt | 733 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99,9995 %, metalbasis |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i stærke syrer og alkalier. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | (oxo-λ4-tellanyliden)oxidan |
| Formel vægt | 159.6 |
| Tæthed | 5.8 |