Få mere at vide
Tellurium(IV) oxide, Puratronic, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges også i enheder, der kan konvertere lys til lyd (akusto-optisk materiale). Briller lavet af telluroxid har høje brydningsindekser og transmitterer ind i midten af IR-området. Det bruges til at lave glas med specielle egenskaber. Det er nyttigt i optiske bølgeledere og optisk fiberforstærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium(IV) Oxide |
| Smeltepunkt | 733°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9995%, metal basis |
| Opløselighedsinformation | Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water. |
| IUPAC navn | tellurdioxid |
| Formel vægt | 159.6 |
| Tæthed | 5.8 |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.