Få mere at vide
Tellurium(IV)oxid, 99+%
Artikelnummer. 10793411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793411 250 g Glasflaske 250g
10042910 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10793411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222592500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-07-3
Molekylær formel O2Se
Molekylvægt (g/mol) 110.97
MDL nummer MFCD00003562
InChI nøgle JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC navn (oxo-λ4-selanyliden)oxidan
SMIL O=[Se]=O
Tekniske data
Kogepunkt 1245 °C
Kemisk navn eller materiale Tellurium(IV) oxide
Smeltepunkt 733 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel TeO2
Merck Index 15, 9265
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kondenssyrer og alkalier, let opløselig i fortyndede syrer
Formel vægt 159.6
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Tæthed 5.67g/mL