Få mere at vide
Tellurium(IV) oxide, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-4904549
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11301868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011821.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
Tellur(IV)oxid bruges også i enheder, der kan omdanne lys til lyd (akusto-optisk materiale). Briller lavet af telluroxid har høje brydningsindekser og transmitterer ind i midten af IR-området. Det bruges til at lave glas med specielle egenskaber. Det er nyttigt i optiske bølgeledere og optisk fiberforstærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-07-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium(IV) oxide
Smeltepunkt 733°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.995% metal basis
Molekylær formel O2Te
MDL nummer MFCD00011263
Synonym tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
Opløselighedsinformation Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
InChI nøgle LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Te]=O
IUPAC navn tellurdioxid
Molekylvægt (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Formel vægt 159.6
Lugt Odorless
Tæthed 5.8
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.