Få mere at vide
Tellurium(IV)oxid, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Tellur(IV)oxid bruges også i enheder, der kan omdanne lys til lyd (akusto-optisk materiale). Briller lavet af telluroxid har høje brydningsindekser og transmitterer ind i midten af IR-området. Det bruges til at lave glas med specielle egenskaber. Det er nyttigt i optiske bølgeledere og optisk fiberforstærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 733 °C |
| Navn note | (metalfundament) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | O2Se |
| MDL nummer | MFCD00003562 |
| Merck Index | 14,9123 |
| Synonym | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i stærke syrer og alkalier. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |