Få mere at vide
Tellurium(IV)jodid, 99% (metalbasis)
Description
Tellur(IV)iodid bruges i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium (IV) iodide |
| Smeltepunkt | 280 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Acrid |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 5,403 g/ml ved 15 °C |
| FN nummer | UN2923 |
| Show More |