Få mere at vide
Tellur(IV)iodid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345039
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345039 5 g 5g
11355039 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087795.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-48-9 | I4Te | 635.218 g/mol
Tellur(IV)iodid bruges i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-48-9
Molekylær formel I4Te
Molekylvægt (g/mol) 635.218
MDL nummer MFCD00049578
InChI nøgle XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
PubChem CID 82255
SMIL [Te](I)(I)(I)I
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Tellurium (IV) iodide
Smeltepunkt 280 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Merck Index 14,9127
Opløselighedsinformation Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Formel vægt 635.22
Procent renhed 99%
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 5.403 g/mL at 15°C