Få mere at vide
Tellurium(IV)chlorid, 99%
Artikelnummer. 10702241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702241 25 g Glasflaske 25g
10348620 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10702241 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 194740250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-07-0
Molekylær formel Cl4Te
Molekylvægt (g/mol) 269.4
MDL nummer MFCD00011262
InChI nøgle SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
PubChem CID 61443
SMIL Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kogepunkt 380,0 °C
Kemisk navn eller materiale Tellurium(IV) chloride
Smeltepunkt 224,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.26
Analyseprocentområde 98,5% min. (ex Cl) (Argentometri)
Tæthed 3.2600g/mL
Lineær formel TeCl4
Fieser 09,443; 10,377; 12,457; 16,316
Merck Index 15, 9268
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes. Andre opløseligheder: dannelse af teo2 og hcl, opløseligt i absolut alkohol og toluen
Formel vægt 269.4
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tellurium(IV) chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.