Få mere at vide
Tellurium(IV) chloride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408181
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11361629
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012284.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
Tellur (IV) chlorid bruges i organisk syntese til at fremstille Cl-CC-TeCl 3 derivater ved at reagere med alkener og aryl tellur forbindelser ved at reagere med elektronrige arener. Det er involveret i fremstillingen af diaryltellurid fra anisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-07-0
Molekylær formel Cl4Te
Molekylvægt (g/mol) 269.4
MDL nummer MFCD00011262
InChI nøgle SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
PubChem CID 61443
SMIL Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 380°C
Kemisk navn eller materiale Tellurium(IV) chloride
Smeltepunkt 224 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Decomposes in water forming TeO2 and HClSoluble in acetonitrile,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in ether and benzene. Insoluble in cyclohexane,hexanes,methylene chloride and chloroform.
Formel vægt 269.41
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.01 g/mL