Få mere at vide
Tellurium(IV)chlorid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Tellur (IV) chlorid bruges i organisk syntese til at fremstille Cl-CC-TeCl 3 derivater ved at reagere med alkener og aryl tellur forbindelser ved at reagere med elektronrige arener. Det er involveret i fremstillingen af diaryltellurid fra anisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 380 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 224 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Analyseprocentområde | 99,9 % (metalbasis) |
| Tæthed | 3.01 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Nedbrydes i vand og danner TeO2 og HClOpløseligt i acetonitril, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Let opløselig i ether og benzen. Uopløseligt i cyclohexan, hexaner, methylenchlorid og kloroform. |
| Formel vægt | 269.41 |