Få mere at vide
Tellur(IV)bromid, ultratør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058901
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11375737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043439.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Tellurtetrabromid det fungerer som et kemisk og organisk mellemprodukt. Det fungerer også som dirigent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-27-3
Molekylær formel Br4Te
Molekylvægt (g/mol) 447.22
MDL nummer MFCD00049575
InChI nøgle PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC navn tetrabrom-λ4-tellan
SMIL Br[Te](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 420°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Tellurium (IV) bromide
Smeltepunkt 380°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Opløselighedsinformation It reacts with water and ethanol.
Formel vægt 447.27
Procent renhed 99.999%
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.31 g/mL at 15°C