Få mere at vide
Tellur(IV)bromid, ultratør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tellurtetrabromid det fungerer som et kemisk og organisk mellemprodukt. Det fungerer også som dirigent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 420°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium (IV) bromide |
| Smeltepunkt | 380°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2923 |
| Merck Index | 14,9125 |
| Opløselighedsinformation | It reacts with water and ethanol. |
| Vis mere |