Få mere at vide
Tellur(IV)bromid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080337
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11394879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 075101.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Anvendes som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-27-3
Molekylær formel Br4Te
Molekylvægt (g/mol) 447.22
MDL nummer MFCD00049575
InChI nøgle PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC navn tetrabrom-λ4-tellan
SMIL Br[Te](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 420°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Tellurium (IV) bromide
Smeltepunkt 380°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Opløselighedsinformation Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Formel vægt 447.27
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.31 g/mL at 15°C