Få mere at vide
Tellur barre/knap,≈ 38 mm (1,5 tommer) dia. x 6 mm (0,24 tommer) tyk, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15424945
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 Pc.
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
15424945 1 Pc. Hver
1 options
Product Code. 15424945 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045108.KF
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tellurium ingot/button
Farve Sølv
Navn note ≈38 mm (1,5 tommer) diameter x 6 mm (0,24 tommer) tyk
CAS 13494-80-9
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈30 g/stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Te
MDL nummer MFCD00134062
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Te]
IUPAC navn tellur
Molekylvægt (g/mol) 127.60
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Procent renhed 99.9%