Få mere at vide
Tellur knækket barre, Puratronic™ , 99,9999+ % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377447
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377447 25 g 25g
11387447 100 g 100g
11397447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012607.14
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-80-9
Molekylær formel Te
Molekylvægt (g/mol) 127.60
MDL nummer MFCD00134062
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC navn tellur
SMIL [Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium broken ingot
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Form Ingot
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.9999%
Grad Puratronic