Få mere at vide
Tellursyredihydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904548
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014197.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13451-14-4 | H6O6Te | 229.64 g/mol
Tellursyredihydrat bruges til fremstilling af tellur nanorods gennem hydrazin-drevet reduktion, som finder anvendelse i solceller, termoelektriske og topologiske isolatorer. Det er også involveret i fremstillingen af tellurmetal ved at reagere med opløsningen af kaliumthiocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13451-14-4
Molekylær formel H6O6Te
Molekylvægt (g/mol) 229.64
MDL nummer MFCD00150387
InChI nøgle VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Tekniske data
Kogepunkt 160°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Telluric acid dihydrate
Smeltepunkt 136°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 229.64 (193.61 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.158