Få mere at vide
Tellursyredihydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367787
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367787 10 g 10g
11357787 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014197.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13451-14-4 | H6O6Te | 229.64 g/mol
Tellursyredihydrat bruges til fremstilling af tellur nanorods gennem hydrazin-drevet reduktion, som finder anvendelse i solceller, termoelektriske og topologiske isolatorer. Det er også involveret i fremstillingen af tellurmetal ved at reagere med opløsningen af kaliumthiocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13451-14-4
Molekylær formel H6O6Te
Molekylvægt (g/mol) 229.64
MDL nummer MFCD00150387
InChI nøgle VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Tekniske data
Kogepunkt 160°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Telluric acid dihydrate
Smeltepunkt 136°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 229.64 (193.61 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.158