missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Telithromycin, MedChemExpress
Beskrivelse
Telithromycin belongs to the ketolide family that is characterized by a keto group at position 3 of the macrolide ring and is active against bacteria causing community-acquired pneumonia, acute exacerbation of chronic bronchitis, and acute sinusitis. Telithromycin also has similar immunomodulatory effects as macrolides. Telithromycin can be used for the research of respiratory infections including bronchial asthma.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telithromycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 191114-48-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C43H65N5O10 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | HMR3647 RU66647 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (123.15 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?