Få mere at vide
Thermo Scientific™ Teleshake magnetisk rystesystem
Artikelnummer. p-4531208 Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
230 V (EU)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10448791
Brand: Thermo Scientific™ 50094320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør kraftige rysteapplikationer fra 100 til 2000 rpm med dette fjernbetjente, slidfrie magnetiske rystesystem.
Udfør kraftige rysteapplikationer fra 100 til 2000 rpm med Thermo Scientific™ Teleshake Magnetic Shaking System, et fjernstyret, slidfrit magnetisk rystesystem til integrerede rysteapplikationer; velegnet til 96- og 384-brønds mikrotiterplader.
  • Nem integration i robotsystemer og platform på grund af lille fodaftryk
  • Samtidig kontrol af op til 14 shakere via RS-232-interface
  • Kraftige rystebevægelser fra 100 til 2000 rpm, med en amplitude på 2 mm
  • Hurtigt skift mellem cirkulær og lineær omrøring
  • Minimum flyttede masser, derfor ringe overførsel af vibrationer til det respektive installationsområde
  • Integrerede gevind og borede huller til montering på robotarbejdsborde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 100 til 2000 o/min
Spænding 230 V (EU)
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Amplitude 2 mm
Produkttype Rysteapparat
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (engelsk) 1,85 tommer.
Højde (metrisk) 47 mm
Bredde (engelsk) 5,74 tommer.
Bredde (metrisk) 146 mm
Fugtighedsområde 80 % ved 5 °C til 40 °C
Inkluderer Styreenhed, 230V EU
Antal stillinger 1