Få mere at vide
Thermo Scientific™ Teleshake magnetisk rystesystem
Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
230 V (EU)
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Udfør kraftige rysteapplikationer fra 100 til 2000 rpm med Thermo Scientific™ Teleshake Magnetic Shaking System, et fjernstyret, slidfrit magnetisk rystesystem til integrerede rysteapplikationer; velegnet til 96- og 384-brønds mikrotiterplader.
- Nem integration i robotsystemer og platform på grund af lille fodaftryk
- Samtidig kontrol af op til 14 shakere via RS-232-interface
- Kraftige rystebevægelser fra 100 til 2000 rpm, med en amplitude på 2 mm
- Hurtigt skift mellem cirkulær og lineær omrøring
- Minimum flyttede masser, derfor ringe overførsel af vibrationer til det respektive installationsområde
- Integrerede gevind og borede huller til montering på robotarbejdsborde
Specifications
Specifications
| Hastighedsområde | 100 til 2000 o/min |
| Spænding | 230 V (EU) |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Amplitude | 2 mm |
| Produkttype | Rysteapparat |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Højde (engelsk) | 1,85 tommer. |
| Højde (metrisk) | 47 mm |
| Bredde (engelsk) | 5,74 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 146 mm |
| Show More |