Få mere at vide
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetisk Microtiter Tallerkenrystere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Teleshake 1536-8
Teleshake 1536-LIFT
Spænding:
230 V
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør kraftig resonansrystning op til 8500 rpm med Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetisk Microtiter Pladerystere, som har et slidfrit magnetisk drev. De er fjernbetjente til integrerede rysteapplikationer og er velegnede til 1536- og 384-brønds mikrotiterplader.
- Fjernstyret
- Kraftig resonansrystning op til 8500 rpm
- Acceleration op til x40 G i resonansområdet med et minimum af bevægede masser, hvilket udmønter sig i ringe overførsel af vibrationer til de respektive installationsområder
- Teleshake 1536 LIFT hæver mikropladen med 8 mm
- Nem integration i robotsystemer og platform på grund af lille fodaftryk
- Samtidig kontrol af op til 14 shakere via RS-232-interface
- Hurtig, ultra-støjsvag rystning ved op xtil 40 G i resonansområdet
- Justerbar amplitude fra 0,1 til 1 mm
- Fås med 6- eller 8-positions fikseringsvinkler Integrerede gevind og borede huller til montering på robotarbejdsborde
- Elektromekanisk mekanisme låser mikropladerne sikkert
- Teleshake 1536 LIFT tilbyder en løftefunktion til at hæve mikropladen med 8 mm for at sikre kompatibilitet med almindelige robotpladebehandlere
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 4000 til 8500 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Amplitude | 0,1 til 1 mm |
| Produkttype | Rysteapparat |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Stiktype | EU-stik |
| Model- | Teleshake 1536-8 |
| Fugtighedsområde | 80 % ved 5 °C til 40 °C |
| Antal stillinger | 1 |