Få mere at vide
BRAND™ Påfyldningsrør til Dispensette™ S/S Økologisk
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) ydre hals:
6 mm
7.6 mm
Længde (metrisk):
Fra 125 til 240 mm
Fra 170 til 330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- FEP
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | FEP |
| Til brug med (udstyr) | 25, 50, 100 ml nominel kapacitet |
| Mængde | 1/Pk. |
| Længde (metrisk) | Fra 170 til 330 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 7.6 mm |