Få mere at vide
Corning™ Teleskopiske sugerør
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
Description
- Sugerør
- Til brug med Bottle Top Dispenser
Specifications
Specifications
| Produkttype | Teleskopisk sugerør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Volumen (metrisk) | 2,5 til 10 ml |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler |
| Til brug med (udstyr) | 2,5-10 ml flasketopdispenser |