Få mere at vide
Corning™ Teleskopiske sugerør
Artikelnummer. 16872110 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16872110 25 til 100 ml
16862110 2,5 til 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16872110 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    405.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.55 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Corning™ Teleskopsugerør til hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
  • Sugerør
  • Til brug med Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Teleskopisk sugerør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8655
Volumen (metrisk) 25 til 100 ml
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) 25-100 ml flasketop dispenser