Få mere at vide
Corning™ Teleskopiske sugerør
Artikelnummer. 16862110 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16862110 2,5 til 10 ml
16872110 25 til 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16862110 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6867
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Teleskopsugerør til hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
  • Sugerør
  • Til brug med Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Teleskopisk sugerør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8655
Volumen (metrisk) 2,5 til 10 ml
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) 2,5-10 ml flasketopdispenser