Få mere at vide
Buerkle™ Teleskopstang
Artikelnummer. 10244992 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
115 til 300 cm (justerbar)
125 til 250 cm
165 til 450 cm (justerbar)
175 til 600 cm (justerbar)
65 til 120 cm (justerbar)
70 til 180 cm
95 til 280 cm (justerbar)
Inkluderer:
2 stænger
3 stænger
4 stænger
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10244992 175 til 600 cm (justerbar) 4 stænger Hver
10396242 65 til 120 cm (justerbar) 2 stænger Hver
10530053 125 til 250 cm 2 stænger Hver
15376297 70 til 180 cm 4 stænger Hver
10376292 95 til 280 cm (justerbar) 4 stænger Hver
10040822 115 til 300 cm (justerbar) 3 stænger Hver
10182412 165 til 450 cm (justerbar) 3 stænger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10244992 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53550600
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Teleskopstang er et alsidigt prøveudtagningssystem med udskiftelige værktøjer til en bred vifte af applikationer.
  • Forskellige værktøjer kan fastgøres til teleskopstangen
  • Værktøjerne (vinkelbæger, pendulbæger, flaskeholder, rustfrit stålbæger og dyppenet) er fastgjort til teleskopstangen med en praktisk snap-in samling
  • Ideel til prøveudtagning fra bade, tanke, skakter, åbne vandløb osv
  • Prøvetagningsdybder ned til 6 m kan nås med den justerbare teleskopiske aluminiumsstang
  • Teleskopstængerne kan ikke drejes radialt, hvilket betyder endnu bedre håndtering
  • De enkelte stænger er forsynet med et endestop, det betyder at en stang ikke ved et uheld kan glide ud af en anden stang
  • Teleskopstang 5355-0280, ekstremt kort model– kan dog forlænges op til 280 cm. Passer ind i enhver bagagerum!
  • Fjedre i rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Teleskopstang
Materiale Aluminium
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer 4 stænger
Til brug med (applikation) Industri og vandbehandling, ideel til prøveudtagning fra bade, tanke, skakter, åbent vandbaner, bruges med teleskopprøveudtager
Til brug med (udstyr) Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net
Længde (engelsk) Adjustable from 68.90 in. up to 2.36 in.
Længde (metrisk) 175 til 600 cm (justerbar)