Få mere at vide
BINDER™ Teleskopstativ
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB 260, KB 470, KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF PRO 470
KB-serien
KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
KBF-serien
Beskrivelse
- Hyldestativ i rustfrit stål
- Inkluderer sæt teleskopskinner
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Stativ |