Få mere at vide
Heidolph™ Teleskop stativ
Artikelnummer. 10682614 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Diameter (metrisk) stang:
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10682614
Brand: Heidolph™ 5701210000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideelt teleskopstativ til nem montering af overliggende omrørere.
  • Stå Heidolph Teleskopisk
  • Universal Stand S2
  • Justerbar længde 725 mm til 1025 mm
  • Rør diameter 32 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) Stang 28,5 til 40,4 tommer.
Længde (metrisk) stang 725 til 1025 mm
Diameter (engelsk) Stang 1,3 tommer.
Diameter (metrisk) stang 32 mm
Vægt (engelsk) 17 lb.
Vægt (metrisk) 7.7 kg