Få mere at vide
Sampling Systems™ TeleScoop vandprøveudtager
Artikelnummer. p-200009507 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
1000 mm
1200 mm
2500 mm
2800 mm
3000 mm
4500 mm
6000 mm
Artikelnummer. 17962112
Brand: Sampling Systems™ 5065A1001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TeleScoop-vandprøvetageren er en udtrækkelig prøvetager, der er ideel til vand og væsker på svært tilgængelige steder. Dens forlængelige stænger når op til 6 m i længden, og det robuste, men lette design betyder nem håndtering, selv for de længste stænger.
  • Dobbelt låsesystem og multi-vinkel adapter albue, så adskillige tilbehør kan forudindstilles til vinkler for effektiv prøveudtagning
  • Tilbehør skiftes hurtigt og nemt uden brug af yderligere værktøjer
  • Forskellige kompatible prøveudtagningstilbehør
  • Ideel til prøveudtagning fra flodbredder, overliggende portaler osv.
Tekniske data
Produkttype Teleskopstang
Materiale Aluminium
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 1000 mm