Få mere at vide
Sampling Systems™ TeleScoop vandprøveudtager
Artikelnummer. 17942032 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1000 mm
1200 mm
2500 mm
2800 mm
3000 mm
4500 mm
6000 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17942032 2500 mm
17962112 1000 mm
17922032 1200 mm
17809366 2800 mm
17952032 3000 mm
17962032 4500 mm
17972032 6000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17942032 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5065A2501
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
TeleScoop-vandprøvetageren er en udtrækkelig prøvetager, der er ideel til vand og væsker på svært tilgængelige steder. Dens forlængelige stænger når op til 6 m i længden, og det robuste, men lette design betyder nem håndtering, selv for de længste stænger.
  • Dobbelt låsesystem og multi-vinkel adapter albue, så adskillige tilbehør kan forudindstilles til vinkler for effektiv prøveudtagning
  • Tilbehør skiftes hurtigt og nemt uden brug af yderligere værktøjer
  • Forskellige kompatible prøveudtagningstilbehør
  • Ideel til prøveudtagning fra flodbredder, overliggende portaler osv.
Tekniske data
Produkttype Teleskopstang
Materiale Aluminium
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 2500 mm