Beskrivelse
- Dobbelt låsesystem og multi-vinkel adapter albue, så adskillige tilbehør kan forudindstilles til vinkler for effektiv prøveudtagning
- Tilbehør skiftes hurtigt og nemt uden brug af yderligere værktøjer
- Forskellige kompatible prøveudtagningstilbehør
- Ideel til prøveudtagning fra flodbredder, overliggende portaler osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Teleskopstang |
| Materiale | Aluminium |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 2800 mm |