Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Telenzepine dihydrochloride
Beskrivelse
Selective high affinity muscarinic M1 receptor antagonist (Ki = 0.94 nM). Inhibits gastric acid secretion.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telenzepine dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 443.39 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.387 |